Learn More
Fisherbrand™ Frascos transparentes de boca ancha estándar con tapón de espuma de polipropileno PE y PTFE
Ideales para uso de frasco general. Los frascos transparentes de boca ancha estándar con tapón de espuma de polipropileno PE y PTFE Fisherbrand™ se utilizan para aplicaciones farmacéuticas, químicas, medioambientales y de almacenamiento y envasado de alimentos.
35.65€ - 69.70€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | De cristal |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | PE Foam/PTFE |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11718749
|
Fisherbrand™
02911768 |
120 ml | 48-400 | 24/caja | |||||
11704329
|
Fisherbrand™
02911770 |
250 ml | 58-400 | 24/caja | |||||
11714329
|
Fisherbrand™
02911767 |
500 ml | 63-400 | 24/caja | |||||
11724329
|
Fisherbrand™
02911913 |
1000 ml | 70-400 | 12/paq. | |||||
11734329
|
Fisherbrand™
02911769 |
2000 ml | 83-400 | 6/caja | |||||
11553672
|
Fisherbrand™
02911766 |
3785 ml | 89-400 | 4/caja | |||||
Descripción
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
Botellas de vidrio sódico, recipientes de boca ancha• Perfectas para almacenar polvos secos
• Botellas de boca ancha para acceder al contenido y retirarlo fácilmente
• Disponibles en color ámbar y transparente
• Los recipientes y las tapas autolimpiables se limpian de partículas visibles con agua desionizada. Esta característica no está certificada; no se adjunta documentación sobre la misma.
• Los recipientes con certificación de limpieza se limpian según las directrices EPA referentes a compuestos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales. Se adjunta un certificado de análisis con cada lote.
• Las botellas con recubrimiento Seguridad son ideales para aplicaciones muestreo en campo. El revestimiento resistente reduce la posibilidad de rotura en el caso de que el contenedor se caiga. Si la botella se rompen, el revestimiento asegura el contenido, el suficiente tiempo para su vaciado.
Especificaciones
Transparente | |
Blanco | |
Sí | |
Forma redonda | |
PTFE/polietileno | |
Tapón de rosca |
De cristal | |
PE Foam/PTFE | |
Ancha | |
Standard Wide Mouth Bottle | |
Polipropileno |