Learn More
Cloruro de rubidio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
250.25€ - 727.00€
CAS 7791-11-9
Fórmula molecular ClRb
Peso molecular (g/mol) 120.92
Número MDL MFCD00011187
Clave InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
11934191
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
193920100
10 g Frasco de vidrio
250.25€
10 g
11944191
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
193920500
50 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
7791-11-9
120.92
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
62683
[Cl-].[Rb+]
ClRb
MFCD00011187
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
CHEBI:78672
Especificaciones
1390.0°C
718.0°C
Blanco
28.9 to 30.1% (Cl) (Argentometry)
RbCl
15,8417
Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
[Cl-].[Rb+]
120.92
CHEBI:78672
99.99%
Rubidium chloride
7791-11-9
Polvo y trozos
ClRb
MFCD00011187
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
cloruro de rubidio(1+)
62683
120.92
base de trazas de metales
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-240-9
Nombre del producto
  • Rubidium chloride