Learn More
Hexafluoroarsenato de rubidio(V), 98 % (base metálica), Thermo Scientific™
64.40€ - 280.00€
CAS 43023-95-6
Fórmula molecular AsF6Rb
Peso molecular (g/mol) 274.38
Número MDL MFCD00042537
Clave InChI FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 14205728
Nombre IUPAC hexafluoroarsénico(1-);rubidio(1+)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11398318
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039518.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11308328
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039518.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
43023-95-6
274.38
FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
14205728
F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
AsF6Rb
MFCD00042537
rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
hexafluoroarsénico(1-);rubidio(1+)
Especificaciones
Rubidium hexafluoroarsenate(V)
Polvo
AsF6Rb
UN1557
Soluble in water.
F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
274.38
359.92
43023-95-6
(base metálica)
MFCD00042537
rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroarsénico(1-);rubidio(1+)
14205728
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H331
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P330-P501c
H301+H331
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes