Learn More
(S)-(-)-1-Feniletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
32.00€ - 438.00€
CAS 1445-91-6
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00064264
InChI Key WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMILES C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
11329709
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21188.03
1 g
32.00€
1 g
11339709
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21188.06
5 g
109.00€
5 g
15493227
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21188.14
25 g
438.00€
25 g
Descripción
Descripción
It finds its application in the synthesis of optically active products. Used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used as a chiral derivatizing agent for determining the absolute configuration of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en la síntesis de productos ópticamente activos. Se utiliza para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. También se puede utilizar como agente derivatizante quiral para determinar la configuración absoluta de alcoholes secundarios.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C y 20 g/l. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
1445-91-6
122.17
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
CHEBI:16346
C8H10O
MFCD00064264
443135
C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
(S)-(-)-1-Phenylethanol
9°C to 11°C
97°C to 99°C (20 mmHg)
Mild
1.528
UN2937
s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
122.17
CHEBI:16346
99%
1445-91-6
1.012
85°C (185°F)
C8H10O
MFCD00064264
2039797
Soluble in water at 20°C 20g/L. Soluble in alcohol.
−45° (c=5 in Methanol)
(1S)-1-feniletanol
443135
122.17
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H302-H335-H227-H315
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido combustible.
Provoca irritación cutánea.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ALFA-METILBENCILO ALCOHOL, LÍQUIDO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes