Learn More
Sampling Systems™ Varilla de expulsión de muestras
Para uso con Tomamuestras de Lanza de Polvo transversales para polvos cohesivos.
Marca: Sampling Systems™ 8570A-700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado enacero inoxidable 316L
- Empuje la varilla de expulsión de la muestra en la lanza de polvo para sacar la muestra
- Ayuda en el muestreo de grandes volúmenes de polvos cohesivos
- Disponible en dos tamaños distintos
Especificaciones
Varilla de expulsión de muestras | |
Muestreo de grandes volúmenes de polvos cohesivos | |
700 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
Tomamuestras de Lanza de Polvo transversales |