Learn More
Sampling Systems™ Varilla de expulsión de muestras
Para uso con Tomamuestras de Lanza de Polvo transversales para polvos cohesivos.
137.00€ - 163.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Varilla de expulsión de muestras |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de grandes volúmenes de polvos cohesivos |
Para utilizar con (equipo) | Tomamuestras de Lanza de Polvo transversales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15869521
|
Sampling Systems™
8570A-700 |
700 mm |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15859521
|
Sampling Systems™
8570A-1100 |
1100 mm |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricado enacero inoxidable 316L
- Empuje la varilla de expulsión de la muestra en la lanza de polvo para sacar la muestra
- Ayuda en el muestreo de grandes volúmenes de polvos cohesivos
- Disponible en dos tamaños distintos
Especificaciones
Varilla de expulsión de muestras | |
Acero inoxidable (316L) | |
Muestreo de grandes volúmenes de polvos cohesivos | |
Tomamuestras de Lanza de Polvo transversales |