Learn More
Saponina, de glucósidos de Saponegin (polvo blanquecino/grado práctico), MP Biomedicals
Origen vegetal, glucósidos de Saponegin
83.90€ - 769.00€
CAS 637-39-8
Fórmula molecular C6H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.648
Clave InChI HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol;hidrocloruro
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11496222
Ver documentos
MP Biomedicals
0210285525
25 g
83.90€
25 g
11406232
Ver documentos
MP Biomedicals
0210285580
100 g
187.00€
100 g
11416232
Ver documentos
MP Biomedicals
0210285590
500 g
769.00€
500 g
637-39-8
185.648
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol;hidrocloruro
C6H16ClNO3
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
101814
C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Especificaciones
Saponin
637-39-8
C6H16ClNO3
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol;hidrocloruro
101814
Polvo
Cell biology
Blanco
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
C(CO)N(CCO)CCO.Cl
185.648
Práctico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-462-6
Recommended Storage : Almacenar a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C)
Nombre del producto
  • Saponin, Practical Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..