Learn More
Sartorius Colonnes de centrifugation miniprep A / G Vivapure™
Centrifugal units with Protein A or Protein G resin for fast affinity purification of antibodies from small samples up to 0.65 ml.
Marque:  Sartorius VS-ARGMINIB
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11750845
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Vivapure miniprep and spin columns are pre-packed centrifugal devices for purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum, ascites and cell culture supernatants. The rapid 1-2-3 bind-wash-elute protocol especially lends itself to screening applications, where many samples are processed in parallel. Vivapure miniprep & spin columns can conveniently be used in a centrifuge with swing-out rotor for standard 2.2 ml tubes. Binding capacity is about 1 mg IgG per unit. The low hold-up volume ensures high solute recovery with minimal loss by non-specific adsorption. Vivapure miniprep and spin columns can be re-used three times and are available as complete kits including buffers or as bulk packs.They are an attractive alternative to lengthy chromatographic methods such as FPLC. For larger volumes, the Vivapure Maxiprep kit is also availablity.
  • Spin column based kit
  • Devices are ready to use
  • Rapid purification with high yields
  • Parallel processing
  • Cost effective through re-use option
  • Starter kits available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Protein G Resin
Purification of Monoclonal and Polyclonal Antibodies from Serum, ascites and cell culture supernatants
3 Users
48 Pack
Spin Column
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis