Learn More
Sartorius Vivapure™ miniprep A / G spin columns
Centrifugal units with Protein A or Protein G resin for fast affinity purification of antibodies from small samples up to 0.65 ml.
75.45€ - 1224.94€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Purification of Monoclonal and Polyclonal Antibodies from Serum, ascites and cell culture supernatants
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Cantidad Tipo Matriz Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo Matriz Precio Cantidad y disponibilidad  
10246694
Ver documentos
Sartorius
VS-ARABUFPK
Each Miniprep Spin Column Protein A Resin Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11715056
Ver documentos
Sartorius
VS-ARAMINIB
48 Pack Spin Column Protein A Resin Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11724059
Ver documentos
Sartorius
VS-ARAMINIK
16/Paq. Spin Column Protein A Resin Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11750845
Ver documentos
Sartorius
VS-ARGMINIB
48 Pack Spin Column Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11725056
Ver documentos
Sartorius
VS-ARGBUFPK
Each Miniprep Spin Column Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11760845
Ver documentos
Sartorius
VS-ARGMINIK
16/Paq. Spin Column Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11770845
Ver documentos
Sartorius
VS-ARSTPKA2
2 Pack Miniprep Spin Column Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11780845
Ver documentos
Sartorius
VS-ARSTPKG2
2 Pack Miniprep Spin Column Protein G Resin Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Vivapure miniprep and spin columns are pre-packed centrifugal devices for purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum, ascites and cell culture supernatants. The rapid 1-2-3 bind-wash-elute protocol especially lends itself to screening applications, where many samples are processed in parallel. Vivapure miniprep & spin columns can conveniently be used in a centrifuge with swing-out rotor for standard 2.2 ml tubes. Binding capacity is about 1 mg IgG per unit. The low hold-up volume ensures high solute recovery with minimal loss by non-specific adsorption. Vivapure miniprep and spin columns can be re-used three times and are available as complete kits including buffers or as bulk packs.They are an attractive alternative to lengthy chromatographic methods such as FPLC. For larger volumes, the Vivapure Maxiprep kit is also availablity.
  • Spin column based kit
  • Devices are ready to use
  • Rapid purification with high yields
  • Parallel processing
  • Cost effective through re-use option
  • Starter kits available
Especificaciones
Especificaciones
Purification of Monoclonal and Polyclonal Antibodies from Serum, ascites and cell culture supernatants