Learn More
Labconco™ Frascos de suero
Perfecto para almacenamiento a largo plazo de muestras liofilizadas. Los frascos de suero Labconco se han diseñado específicamente para aplicaciones de liofilización.
Marca: Labconco™ 7573210
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La construcción de pared fina uniforme garantiza una congelación y secado homogéneos
- Recipientes ideales para su uso en el secador de bandejas FreeZone Stoppering
- Se pueden conectar a puertos de válvula en cámaras de secado y colectores
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
10 ml | |
De cristal | |
No estéril | |
20 mm |
Transparente | |
100/paq. | |
Frasco de suero con Corkage de 20 mm |