Learn More
Labconco™ Frascos de suero
Perfecto para almacenamiento a largo plazo de muestras liofilizadas. Los frascos de suero Labconco se han diseñado específicamente para aplicaciones de liofilización.
212.00€ - 1530.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | De cristal |
Esterilidad | No estéril |
Tipo de producto | Frasco de suero con Corkage de 13 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15163065
|
Labconco™
7575010 |
2 ml |
220.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15153065
|
Labconco™
7575210 |
3 ml |
212.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11894740
|
Labconco™
7573010 |
5 ml |
241.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15113065
|
Labconco™
7573210 |
10 ml |
245.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15123065
|
Labconco™
7573410 |
20 ml |
413.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11804750
|
Labconco™
7573610 |
30 ml |
363.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15133065
|
Labconco™
7573810 |
50 ml |
641.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15143065
|
Labconco™
7574010 |
100 ml |
1395.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15173065
|
Labconco™
7574210 |
125 ml |
1530.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La construcción de pared fina uniforme garantiza una congelación y secado homogéneos
- Recipientes ideales para su uso en el secador de bandejas FreeZone Stoppering
- Se pueden conectar a puertos de válvula en cámaras de secado y colectores
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Transparente | |
De cristal | |
No estéril | |
Frasco de suero con Corkage de 13 mm |