Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 10 to 50μL GC Autosampler Syringes
Mejora la sensibilidad del análisis de MS con la reducción de la interacción de muestras no específicas y el aumento de la recuperación de analitos.
Marca: Trajan™ 0355610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contaminación cruzada de jeringa más baja
- Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
- Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
23 G | |
0,24 mm | |
0,63 mm | |
Ultra Smooth Hydrophilic Coating | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
De 10 to 50 μl | |
Thermo RSH Diamond |
0,009 in | |
0,024 in | |
Cromatografía de gases | |
2,24 in | |
Unidad | |
Cono |