Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 10 to 50μL GC Autosampler Syringes
Mejora la sensibilidad del análisis de MS con la reducción de la interacción de muestras no específicas y el aumento de la recuperación de analitos.
96.45€ - 209.00€
Especificaciones
Calibre de aguja | 23 G |
---|---|
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,024 in |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
Longitud de la aguja (imperial) | 2,24 in |
Código de producto | Marca | Diámetro interior de la aguja (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior de la aguja (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13117946
|
Trajan™
0355610 |
0,24 mm | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
106.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13137946
|
Trajan™
0355612 |
0,11 mm | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
106.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13147946
|
Trajan™
0355620 |
0,24 mm | Ultra Smooth Hydrophobic Coating |
115.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13167946
|
Trajan™
0355622 |
0,11 mm | Ultra Smooth Hydrophobic Coating |
115.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13177946
|
Trajan™
0355630 |
0,24 mm | Ultra Smooth Coating |
209.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13197946
|
Trajan™
0355632 |
0,11 mm | Ultra Smooth Coating |
96.45€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Contaminación cruzada de jeringa más baja
- Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
- Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
23 G | |
0,63 mm | |
2,24 in | |
Unidad | |
Cono |
0,024 in | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
De 10 to 50 μl | |
Thermo RSH Diamond |