Learn More
Trajan™ Conector de columna capilar para GC: Empalmes de repuesto
Empalmes de repuesto SilTite para μ-uniones SilTite
Marca:  Trajan™ 073569
150.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15218943
  • 155.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
  • Las μ-uniones SilTite proporcionan una baja masa térmic: 9 mm de longitud y < 0,5 g de masa
  • Cero volumen muerto para una forma de pico optimizada
  • Los empalmes de acero inoxidable químicamente desactivados proporcionan inercia al sistema
  • Robusto y estable para ciclos de alta temperatura y presión
Especificaciones
Especificaciones
Empalmes de repuesto para μ-uniones SilTite
Acero inoxidable
0,32 mm de diámetro interior Primera columna y segunda columna con orificios de 0,5 mm