Learn More
Trajan™ Conector de columna capilar para GC: Empalmes de repuesto
Empalmes de repuesto SilTite para μ-uniones SilTite
155.00€
Especificaciones
Tipo | Empalmes de repuesto para μ-uniones SilTite |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15288933
|
Trajan™
073566 |
0,1 to 0,25 mm de DI Primera y segunda columna con orificios de 0,4 mm |
155.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15298933
|
Trajan™
073567 |
0,1 to 0,25 mm de DI Primera columna con orificios de 0,4 mm y de 0,32 mm de DI Segunda columna con orificios de 0,5 mm |
155.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15208943
|
Trajan™
073568 |
0,1 to 0,25 mm de DI Primera columna con orificios de 0,4 mm y de 0,53 mm de DI Segunda columna con orificios de 0,8 mm |
155.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15218943
|
Trajan™
073569 |
0,32 mm de diámetro interior Primera columna y segunda columna con orificios de 0,5 mm |
155.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15228943
|
Trajan™
073570 |
0,32 mm de diámetro interior Primera columna con orificios de 0,5 mm y de 0,53 mm de DI Segunda columna con orificios de 0,8 mm |
155.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15238943
|
Trajan™
073571 |
0,53 mm de diámetro interior Primera columna y segunda columna con orificios de 0,8 mm |
155.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Las μ-uniones SilTite proporcionan una baja masa térmic: 9 mm de longitud y < 0,5 g de masa
- Cero volumen muerto para una forma de pico optimizada
- Los empalmes de acero inoxidable químicamente desactivados proporcionan inercia al sistema
- Robusto y estable para ciclos de alta temperatura y presión
Especificaciones
Empalmes de repuesto para μ-uniones SilTite | |
Acero inoxidable |