Learn More
Trajan™ Columna SolGel ms1
La columna SolGel-1ms es una columna robusta de fase no polar y alta temperatura ideal para aplicaciones de MS
Marca: Trajan™ 054795
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Columna altamente inerte Sangrado bajo
- Aumento de la sensibilidad en el análisis
- Alta temperatura
Especificaciones
360 °C | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
0 °C a 340/360 °C | |
30 m | |
No polar |
Interacción de van der Waals | |
100% dimetilpolisiloxano | |
GC/MS, Aromáticos clorados, Análisis de herbicidas, Nitroaromáticos, Pesticidas organoclorados, Pesticidas organofosforados, Parafinas, Petróleo, Ftalatos, Polywax, Piretroides, Análisis de semivolátiles, Análisis de xilenos | |
0,25 μm | |
SolGel-1ms™ | |
Sílice fundido |