Learn More
Trajan™ Columna SolGel ms1
La columna SolGel-1ms es una columna robusta de fase no polar y alta temperatura ideal para aplicaciones de MS
690.00€ - 1205.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | 100% dimetilpolisiloxano |
---|---|
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo de funcionalidad/interacción | Interacción de van der Waals |
Temperatura máxima | 360 °C |
Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, Aromáticos clorados, Análisis de herbicidas, Nitroaromáticos, Pesticidas organoclorados, Pesticidas organofosforados, Parafinas, Petróleo, Ftalatos, Polywax, Piretroides, Análisis de semivolátiles, Análisis de xilenos |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10511823
|
Trajan™
054798 |
30 m | 0,32 mm |
700.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12915531
|
Trajan™
054793 |
60 m | 0,25 mm |
1205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12905531
|
Trajan™
054795 |
30 m | 0,25 mm |
690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Columna altamente inerte Sangrado bajo
- Aumento de la sensibilidad en el análisis
- Alta temperatura
Especificaciones
100% dimetilpolisiloxano | |
Interacción de van der Waals | |
GC/MS, Aromáticos clorados, Análisis de herbicidas, Nitroaromáticos, Pesticidas organoclorados, Pesticidas organofosforados, Parafinas, Petróleo, Ftalatos, Polywax, Piretroides, Análisis de semivolátiles, Análisis de xilenos | |
0,25 μm | |
No polar |
G1, G2, G38 | |
360 °C | |
0 °C a 340/360 °C | |
SolGel-1ms™ | |
Sílice fundido |