Learn More
Epredia™ Fórceps de punta fina serrada Shandon™ Adson
Elija fórceps de punta fina serrada Shandon™ Adson de 12,1 cm (4,75 pulg) para mayor calidad y precisión.
Marca: Epredia™ 7626
Descripción
Elija fórceps de punta fina serrada Thermo Scientific™ Shandon™ Adson de 12,1 cm (4,75 pulg) para mayor calidad y precisión. Los fórceps están disponibles en las categorías premium y estándar.
Recto; 12,1 cm (4,75 pulg.) de largo
- Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
- Pulido y limpiado electrónicamente con acabado de alta calidad.
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen.
- Garantizado sin defectos de materiales ni de fabricación.
Especificaciones
Pinzas de punta fina serrada Adson | |
Recto | |
12,1cm |
Premium | |
4,75 in |