Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión Shandon™ en paquetes de tubos
Almacene e identifique las muestras de tejido en los procedimientos de procesamiento, inclusión y cortes en secciones con los casetes de inclusión Epredia™ ShandonTM en paquetes de tubos.
Marca: Epredia™ B1000732TN
Descripción
Almacene e identifique las muestras de tejido en los procedimientos de procesamiento, inclusión y cortes en secciones con los casetes de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™ en paquetes de tubos.
- Pueden utilizarse con todas las etiquetadoras de casete automáticas Epredia™
- Se acoplan con seguridad en adaptadores para micrótomos
- Diseñados para admitir tapas metálicas (n.o de referencia 1001003, 25/paq., se venden por separado)
- Fabricados con polímero acetal con un estilo de poro redondo
- Suministrados en diez tubos de 75 casetes cada uno
Especificaciones
Round Holes | |
750 Cassettes/Cs. | |
Tan | |
Polímero de acetal |