Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión Shandon™ en paquetes de tubos
Almacene e identifique las muestras de tejido en los procedimientos de procesamiento, inclusión y cortes en secciones con los casetes de inclusión Epredia™ ShandonTM en paquetes de tubos.
140.37€
Especificaciones
Cantidad | 750 Cassettes/Cs. |
---|---|
Tipo de poro | Round Holes |
Material | Polímero de acetal |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12973785
|
Epredia™
B1000732AQ |
Aqua | N/A | ||||||
12983785
|
Epredia™
B1000732BL |
Azul | N/A | ||||||
12993785
|
Epredia™
B1000732GR |
Verde | N/A | ||||||
12903795
|
Epredia™
B1000732GY |
Gris | N/A | ||||||
12913795
|
Epredia™
B1000732LI |
Lila | N/A | ||||||
12923795
|
Epredia™
B1000732OR |
Naranja | N/A | ||||||
12933795
|
Epredia™
B1000732PE |
Peach | N/A | ||||||
12943795
|
Epredia™
B1000732PK |
Rosa | N/A | ||||||
12953795
|
Epredia™
B1000732TN |
Tan | N/A | ||||||
12963795
|
Epredia™
B1000732WH |
Blanco | N/A | ||||||
12973795
|
Epredia™
B1000732YW |
Yellow | N/A | ||||||
Descripción
Almacene e identifique las muestras de tejido en los procedimientos de procesamiento, inclusión y cortes en secciones con los casetes de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™ en paquetes de tubos.
- Pueden utilizarse con todas las etiquetadoras de casete automáticas Epredia™
- Se acoplan con seguridad en adaptadores para micrótomos
- Diseñados para admitir tapas metálicas (n.o de referencia 1001003, 25/paq., se venden por separado)
- Fabricados con polímero acetal con un estilo de poro redondo
- Suministrados en diez tubos de 75 casetes cada uno
Especificaciones
750 Cassettes/Cs. | |
Round Holes | |
Polímero de acetal |