Learn More
Bigotes de carburo de silicio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Abrasivo para pulido/esmerilado
80.70€ - 779.88€
CAS | 409-21-2 |
---|---|
Fórmula molecular | CSi |
Peso molecular (g/mol) | 40.10 |
Número MDL | MFCD00049531 |
Clave InChI | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide |
PubChem CID | 9863 |
ChEBI | CHEBI:29390 |
Nombre IUPAC | methanidylidynesilylium |
SMILES | [C-]#[Si+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11339037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038787.09 |
10 g |
80.70€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11359037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038787.18 |
50 g |
201.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11349037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038787.30 |
250 g |
779.88€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Used in abrasives, polishing, grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are the light-emitting diodes and sensors. It is utilitarian for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic, compositely play an important role in crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
409-21-2 | |
40.10 | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
9863 | |
methanidylidynesilylium |
CSi | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
CHEBI:29390 | |
[C-]#[Si+] |
Especificaciones
Silicon carbide whiskers | |
409-21-2 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00049531 | |
Soluble in molten alkalis (NaOH,KOH) and molten iron. Insoluble in water. | |
[C-]#[Si+] | |
40.10 | |
CHEBI:29390 | |
Odorless |
2700°C | |
Negro a gris | |
CSi | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynesilylium | |
9863 | |
40.1 | |
3.2 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes