Learn More
Socorex™ Módulo volumétrico de micropipeta monocanal Acura™
Aumente la versatilidad de su unidad de control electrónico de micropipeta Acura™ y ahorre costes al accesorializarla con uno de los 27 módulos volumétricos disponibles. El módulo volumétrico de la micropipeta monocanal Acura™ Socorex™ es una opción excelente y fácilmente conectable/desmontable para sus necesidades de micropipeteo monocanal.
81.10€ - 99.40€
Especificaciones
Número de canales 1
Línea de productos Acura™
Tipo Módulo volumétrico de pipeta electrónica
Para utilizar con (equipo) Micropipeta Acura™ Electro 926
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11743276
Ver documentos
Socorex™
800.0010
De 0,5 to 10 μl
99.40€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
11773276
Ver documentos
Socorex™
800.1000
De 50 a 1000 μL
81.10€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
11753276
Ver documentos
Socorex™
800.0050
De 2,5 a 50 μl
81.10€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
11763276
Ver documentos
Socorex™
800.0200
De 10 a 200 μl
81.10€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Una de los 27 conjuntos volumétricos disponibles.
    • Aumente la versatilidad y ahorre costes.
  • Desensambla y reensambla sin herramientas.
  • Las especificaciones de calibración de los módulos adicionales, tal y como las establece el control de calidad de fábrica o el propietario de la pipeta, se conservan en la memoria del instrumento.
Especificaciones
Especificaciones
1
Acura™
Módulo volumétrico de pipeta electrónica
Micropipeta Acura™ Electro 926