Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de vidrio de sosa serie M100
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C (60 °F). Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M100 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Marca:  Brannan™ 10/943/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12861438
  • 17.50€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Descripción
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C.Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M100 se fabrican con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
  • Incluye tubo de plástico protector
  • 250 mm de longitud
  • Subdivisión de escala de 0,002
  • Precisión de 0,002 de la gravedad específica
  • Disponible ajustado para tensión superficial baja o media
  • Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de 1
0.002g/mL
ISO 650, 916
Granalla de acero
De 0,90 a 1,00 g/ml
Hidrómetro de gravedad específica
0.002 g/mL
250 mm
Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua