Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de vidrio de sosa serie M100
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C (60 °F). Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M100 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
17.50€ - 19.85€
Especificaciones
Cantidad | Paquete de 1 |
---|---|
Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
Exactitud | 0.002g/mL |
Incrementos | 0.002g/mL |
Certificaciones/conformidad | ISO 650, 916 |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12881438
|
Brannan™
10/945/0 |
De 1,10 a 1,20 g/ml |
19.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12841438
|
Brannan™
10/941/0 |
De 0,70 a 0,80 g/ml |
17.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12891438
|
Brannan™
10/946/0 |
De 1,20 a 1,30 g/ml |
17.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12801448
|
Brannan™
10/947/0 |
De 1,30 a 1,40 g/ml |
17.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12851438
|
Brannan™
10/942/0 |
De 0,80 a 0,90 g/ml |
17.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12861438
|
Brannan™
10/943/0 |
De 0,90 a 1,00 g/ml |
17.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C.Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M100 se fabrican con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
- Incluye tubo de plástico protector
- 250 mm de longitud
- Subdivisión de escala de 0,002
- Precisión de 0,002 de la gravedad específica
- Disponible ajustado para tensión superficial baja o media
- Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Paquete de 1 | |
0.002g/mL | |
ISO 650, 916 | |
Granalla de acero |
Hidrómetro de gravedad específica | |
0.002g/mL | |
250 mm | |
Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua |