Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Uso con reactivos, 99%
70.53€ - 180.24€
CAS | 10034-88-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H3NaO5S |
Peso molecular (g/mol) | 138.07 |
Número MDL | MFCD00149210 |
Clave InChI | JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox |
PubChem CID | 23673662 |
Nombre IUPAC | sodium hydrate hydrogen sulfate |
SMILES | O.[Na+].OS([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15612320
|
Honeywell Research Chemicals
233714-100G |
100 g | Poly Bottle | N/A | |||||
15632320
|
Honeywell Research Chemicals
233714-500G |
500 g | Poly Bottle | N/A | |||||
15622320
|
Honeywell Research Chemicals
233714-1KG |
1 kg | Poly Bottle | N/A | |||||
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
10034-88-5 | |
138.07 | |
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M | |
23673662 | |
O.[Na+].OS([O-])(=O)=O |
H3NaO5S | |
MFCD00149210 | |
sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox | |
sodium hydrate hydrogen sulfate |
Especificaciones
Sodium Bisulfate Monohydrate | |
10034-88-5 | |
H3NaO5S | |
MFCD00149210 | |
sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox | |
O.[Na+].OS([O-])(=O)=O | |
138.07 | |
138.08g/mol | |
ReagentPlus™ | |
2.12g/cm3 |
58°C | |
Blanco | |
NaHSO4 · H2O | |
NONH for all modes of transport | |
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M | |
sodium hydrate hydrogen sulfate | |
23673662 | |
99% | |
Moist crystals |
Seguridad y manipulación
P280-P305 + P351 + P338 + P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 231-665-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ1870000