Learn More
Sodium Peroxide, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥95%
105.33€ - 4010.54€
CAS 1313-60-6
Fórmula molecular Na2O2
Peso molecular (g/mol) 77.978
Número MDL MFCD00003497
Clave InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
Nombre IUPAC disodio;peróxido
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15673430
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
31445-100G
100 g
105.33€
100 g
15693430
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
31445-500G
500 g
480.80€
500 g
15683430
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
31445-1KG
1 kg
794.39€
1 Kg
15603440
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
31445-6X1KG
6 x 1 kg
4010.54€
paquete de 6
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
1313-60-6
77.978
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
14803
[O-][O-].[Na+].[Na+]
Na2O2
MFCD00003497
sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
disodio;peróxido
Especificaciones
Sodium Peroxide
1313-60-6
MFCD00003497
sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
[O-][O-].[Na+].[Na+]
77.978
77.98g/mol
ACS/Puriss. p.a.
Reag. ISO
Na2O2
1504
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
disodio;peróxido
14803
≥95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P220-P280-P305 + P351 + P338-P310
H271-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 215-209-4
Nombre del producto
  • Sodium peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium peroxide