Learn More
Solución de sodio para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
58.00€ - 127.92€
Especificaciones
Nombres de analitos o componentes | Na |
---|---|
Concentración | 1±0.002 g/L |
Tipo | Normas de espectrometría de masas |
Elemento | Na |
Solvent or Matrix | HNO3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12946204
![]() |
Fisher Chemical
S 135 100 |
100 mL | Frasco |
58.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12956204
![]() |
Fisher Chemical
S 135 250 |
250 mL | Frasco |
93.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12966204
![]() |
Fisher Chemical
S 135 500 |
500 mL | Frasco |
127.92€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Na | |
Normas de espectrometría de masas | |
HNO3 |
1±0.002 g/L | |
Na |
Seguridad y manipulación
H225; H304; H315; H336; H410
P210; P233; P240; P241; P261; P264; P271; P273; P280; P301+P310; P302+P352; P303+P361+P353; P304+P340; P312; P321; P331; P332+P313; P370+P378; P391; P403+P233; P403+P235; P405; P501
Peligro
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses (12 meses después de la apertura)