Learn More
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Granular, Honeywell Fluka™
ACS Reagent, anhydrous, granular,≥99.0%
33.95€ - 433.59€
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15652450
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
239313-500G
500 g
33.95€
500 g
15622450
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
239313-1KG
1 kg
49.55€
1 Kg
15632450
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
239313-2.5KG
2.5 kg
109.17€
2.50 Kg
15662450
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
239313-5KG
5 kg
224.56€
5 Kg
15642450
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
239313-4X2.5KG
4 x 2.5 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15612450
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
239313-12KG
12 kg
433.59€
12 Kg
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
7757-82-6
142.04
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
24436
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Na2O4S
MFCD00003504
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CHEBI:32149
Especificaciones
Sodium Sulfate
Granules
Na2SO4
NONH for all modes of transport
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
disodio; sulfato
24436
142.04g/mol
Reactivo ACS
7757-82-6
Na2O4S
MFCD00003504
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
142.04
CHEBI:32149
≥99%
2.68g/mL at 25°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
missing translation for 'rtecsNumber' : WE1650000.