Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Reactivo ACS, ≥99,5%
25.67€ - 158.70€
CAS | 10102-17-7 |
---|---|
Fórmula molecular | H10Na2O8S2 |
Peso molecular (g/mol) | 248.172 |
Número MDL | MFCD00149186 |
Clave InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
PubChem CID | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
Nombre IUPAC | disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15612050
|
Honeywell-Fluka
217247-25G |
25 g | Frasco de polietileno | N/A | |||||
15622050
|
Honeywell-Fluka
217247-500G |
500 g | Frasco de polietileno | N/A | |||||
15602050
|
Honeywell-Fluka
217247-2.5KG |
2.5 kg | Frasco de polietileno | N/A | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
10102-17-7 | |
248.172 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato |
H10Na2O8S2 | |
MFCD00149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Especificaciones
Sodium thiosulfate pentahydrate | |
10102-17-7 | |
H10Na2O8S2 | |
MFCD00149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato | |
61475 | |
248.18 | |
Reactivo ACS |
ACS Reagent, ≥99.5% | |
100.0000% | |
Na2S2O3 · 5H2O | |
NONH for all modes of transport | |
Soluble in water | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.172 | |
CHEBI:32150 | |
≥99.5% | |
1.73 g/cm3 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1080 days from date of manufacture
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5
Recommended Storage : Temperatura ambiente