Learn More
Pentahidrato de tiosulfato sódico, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de los EE. UU., 99-101 %,
27.15€ - 413.10€
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 248.172
Número MDL MFCD00149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15651350
BIOPHARMA
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
13479-500G
500 g
27.15€
500 g
15631350
BIOPHARMA
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
13479-2.5KG
2.5 kg
83.14€
2.50 Kg
15661350
BIOPHARMA
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
13479-5KG
5 kg
147.17€
5 Kg
15671350
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
13479-6X2.5KG
6 x 2.5 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15641350
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
13479-4X5KG
4 x 5 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
10102-17-7
248.172
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
61475
disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
H10Na2O8S2
MFCD00149186
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CHEBI:32150
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Sodium Thiosulfate Pentahydrate
10102-17-7
Na2S2O3 · 5H2O
NONH for all modes of transport
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
61475
248.18g/mol
puriss.
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
H10Na2O8S2
MFCD00149186
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
248.172
CHEBI:32150
99 to 101%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5