Learn More
Spectrum Labs™ Membrana de tubos de celulosa regenerada Spectra/Por™
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización
Marca: Spectrum Labs™ 128358
375.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Membranas de celulosa natural regenerada pura con MWCO de 1 a 50 kDa. Transparentes y flexibles excepto Spectra/Por™ 5. La membrana retiene los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas difusas a través de la membrana, los pesos moleculares más altos, tales como proteínas y bacterias. Las cómodas cajas dispensadoras protegen las membranas que no se utilizan. El glicerol (cuando se utiliza) conserva la membrana y se debe retirar antes del uso Remoje la membrana durante tres horas en agua desionizada y, a continuación, enjuáguela bien con agua corriente. Spectra/Por™ 5 se refuerza con una capa de papel poroso, para dar una membrana gruesa y rígida para su uso en entornos de alto cizallamiento.- Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4 y 5 suministradas secas con glicerol
- Spectra/Por™ 6, prehumedecida y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
- Spectra/Por™ 7, pretratada para reducir las trazas de contaminantes y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
Especificaciones
Membrana de tubos regenerados | |
Celulosa | |
5 m | |
Transparente | |
1 Unidad |
8 kD | |
11,5 mm | |
1,1 ml/cm | |
60 °C | |
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización |