Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de RC de grado Spectra/Por Biotech
Una membrana de diálisis de primera calidad que proporciona una selectividad molecular superior a la de RC estándar y una tolerancia superior a la Biotech de CE
428.00€ - 481.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de diálisis Spectra/Por
Material Celulosa regenerada
Longitud (imperial) 16,4 ft
Longitud (métrico) 5 m
Formulación Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua)
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Diámetro (métrico) MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
13523880
Ver documentos
Spectrum™
133192
6,4 mm De 3,5 a 5 kDa
480.00€
cada uno
13464870
Ver documentos
Spectrum™
133198
10 mm De 3,5 a 5 kDa
481.00€
cada uno
15370782
Ver documentos
Spectrum™
133264
6,4 mm De 8 a 10 kD
479.00€
5 metros
15390782
Ver documentos
Spectrum™
133270
10 mm De 8 a 10 kD
428.00€
5 metros
13542040
Ver documentos
Spectrum™
133342
10 mm 20 kDa
481.00€
cada uno
15310792
Ver documentos
Spectrum™
133336
6,4 mm 20 kDa
431.00€
5 metros
Descripción
Descripción
  • Fabricado a partir de un proceso de regeneración que produce tolerancias de temperatura superiores y compatibilidades químicas con la misma alta pureza y selectividad que la CE Biotech
  • La membrana puede tolerar ácidos y bases concentrados débiles, ácidos y bases diluidos fuertes, la mayoría de los alcoholes y algunos disolventes orgánicos suaves o diluidos
  • Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separación
  • Ultrapura, no interfiere con la actividad y la función moleculares
  • 3 MWCO y 2 anchuras planas de tubos
  • Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua)
  • Usar con pH de 2 a 12 y temperatura de 4 a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de diálisis Spectra/Por
16,4 ft
Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua)
De 4 °C a 60 °C
Aplicaciones frecuentes de diálisis, desalinización, purificación y preparación de muestras
Celulosa regenerada
5 m
De 39,2° a 140 °F