Learn More
Sampling Systems™ Cestillos de acero inoxidable con boquillas de vertido
Estos cestillos de alta calidad están hechos de acero inoxidable 316 L de calibre pesado.
Marca: Sampling Systems™ A404-15
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Equipado con una banda de faldón para hacer los cestillos tan estables como sea posible
- Interior sin grietas
- No graduados
- Asa oscilante
- Tapas disponibles como accesorio
Especificaciones
Cestillo con boquilla de vertido | |
No | |
Asa oscilante, faldón inferior |
15 L | |
Acero inoxidable (316 l) |