Learn More
Sampling Systems™ Cestillos de acero inoxidable con boquillas de vertido
Estos cestillos de alta calidad están hechos de acero inoxidable 316 L de calibre pesado.
675.00€ - 857.00€
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo con boquilla de vertido
Graduaciones No
Material Acero inoxidable (316 l)
Incluye Asa oscilante, faldón inferior
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15829651
Ver documentos
Sampling Systems™
A404-10
10 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15839651
Ver documentos
Sampling Systems™
A404-15
15 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15849651
Ver documentos
Sampling Systems™
A404-20
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Equipado con una banda de faldón para hacer los cestillos tan estables como sea posible
  • Interior sin grietas
  • Sin graduar
  • Asa oscilante
  • Tapas disponibles como accesorios
Especificaciones
Especificaciones
Cestillo con boquilla de vertido
No
Acero inoxidable (316 l)
Asa oscilante, faldón inferior