Learn More
Corning™ Calentador de baño seco digital de acero inoxidable
Marca: Corning™ 6786-DB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Nota: Los bloques se venden por separado.
Especificaciones
Microprocesador | |
EU | |
Calentador de baño seco digital | |
Bloque doble | |
±0.3°C | |
±0.2°C | |
20 cm | |
8,3 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
1 A |
Acero inoxidable | |
5°C a 150°C | |
LED | |
2 | |
0.1°C | |
20 x 26,5 x 8,3 cm | |
26,5 cm | |
2,2 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |