Learn More
Corning™ Calentador de baño seco digital de acero inoxidable
515.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | Microprocesador |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Intervalo de temperatura (métrico) | 5°C a 150°C |
Pantalla | LED |
Exactitud de temperatura | ±0.3°C |
Código de producto | Marca | Amperaje | Modelo | Description | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Amperaje | Modelo | Description | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11912021
|
Corning™
6786-DB |
1 A | Bloque doble | ||||||
Descripción
Note: Blocks are sold separately.Especificaciones
Microprocesador | |
5°C a 150°C | |
±0.3°C | |
±0.2°C | |
20 cm | |
8,3 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Acero inoxidable | |
LED | |
0.1°C | |
20 x 26,5 x 8,3 cm | |
26,5 cm | |
2,2 kg | |
230 V |