Learn More
Alpaco™ Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos verticales
Proporciona una fijación uniforme alrededor de los tubos para crear una junta estanca al agua. Las pinzas de acero inoxidable Alpaco™ con tornillos verticales tienen una resistencia al agua garantizada y se bloquean a mano sin herramientas.
Marca:  Alpaco™ I-NH 35/10-1636
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11919687
  • 80.55€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Descripción
  • Reutilizable
  • Resiste la presión
  • Sin necesidad de lubricantes para el montaje
  • Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
Abrazadera para tubos
Acero inoxidable
30 a 35 mm