Learn More
Alpaco™ Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos verticales
Proporciona una fijación uniforme alrededor de los tubos para crear una junta estanca al agua. Las pinzas de acero inoxidable Alpaco™ con tornillos verticales tienen una resistencia al agua garantizada y se bloquean a mano sin herramientas.
66.50€ - 80.55€
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) del asa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) del asa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11949657
|
Alpaco™
I-NH 10/10-1612 |
5 a 10 mm |
66.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11979667
|
Alpaco™
I-NH 22/10-1623 |
17 a 22 mm |
68.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11989667
|
Alpaco™
I-NH 25/10-1626 |
20 a 25 mm |
71.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11999667
|
Alpaco™
I-NH 27/10-1628 |
22 a 27 mm |
75.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11919677
|
Alpaco™
I-NH 33/10-1634 |
28 a 33 mm |
75.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11909677
|
Alpaco™
I-NH 30/10-1631 |
25 a 30 mm |
75.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11919687
|
Alpaco™
I-NH 35/10-1636 |
30 a 35 mm |
80.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11939687
|
Alpaco™
I-NH 41/10-1642 |
36 a 41 mm |
80.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11949667
|
Alpaco™
I-NH 17/10-1618 |
12 a 17 mm |
73.11€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11959667
|
Alpaco™
I-NH 19/10-1620 |
14 a 19 mm |
68.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11969667
|
Alpaco™
I-NH 21/10-1622 |
16 a 21 mm |
68.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11939717
|
Alpaco™
I-NH 12/10-1613 |
7 a 12 mm |
66.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11949717
|
Alpaco™
I-NH 14/10-1615 |
9 a 14 mm |
66.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Reutilizable
- Resiste la presión
- Sin necesidad de lubricantes para el montaje
- Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
10/paq. | |
Acero inoxidable |