Learn More
Smeg™ Cestillo de instrumentos de acero inoxidable
Diseñado para su uso con lavadoras de instrumental de vidrio Smeg™. Los cestillos de instrumentos de acero inoxidable Smeg son adecuados para instrumentos de tamaño mediano.
Marca:  Smeg™ CSK1/3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11915654
  • 246.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cestillos con asas de acero inoxidable adecuados para instrumentos de tamaño mediano
  • Aberturas de malla de 5 x 5 mm
  • Dimensiones: 225 x 450 x 50mm
Especificaciones
Especificaciones
435 x 160 x 50mm