Learn More
Smeg™ Cestillo de instrumentos de acero inoxidable
Diseñado para su uso con lavadoras de instrumental de vidrio Smeg™. Los cestillos de instrumentos de acero inoxidable Smeg son adecuados para instrumentos de tamaño mediano.
246.00€
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13287949
|
Smeg™
CSK2 |
225 x 450 x 50mm |
246.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11915654
|
Smeg™
CSK1/3 |
435 x 160 x 50mm |
246.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Cestillos con asas de acero inoxidable adecuados para instrumentos de tamaño mediano
- Aberturas de malla de 5 x 5 mm
- Dimensiones: 225 x 450 x 50mm