Learn More
Smeg™ Cestillo de instrumentos de acero inoxidable
Diseñado para su uso con lavadoras de instrumental de vidrio Smeg™. Los cestillos de instrumentos de acero inoxidable Smeg son adecuados para instrumentos de tamaño mediano.
Marca: Smeg™ CSK2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cestillos con asas de acero inoxidable adecuados para instrumentos de tamaño mediano
- Aberturas de malla de 5 x 5 mm
- Dimensiones: 225 x 450 x 50mm
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Instrumentos de tamaño mediano | |
225 x 450 x 50mm |
Cestillo de instrumentos | |
Mangos |