Learn More
Buerkle™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable
Los instrumentos, las herramientas de laboratorio o los muestreadores se pueden colocar y transportar en esta bandeja de acero inoxidable resistente.
Marca:  Buerkle™ 4208-0004
44.02 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17554286
  • 56.90€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Prepare, coloque y transporte instrumentos y muestras con la bandeja de instrumentos Buerkle™.
  • Acero inoxidable V2A
  • Higiénica y robusta
  • Superficie suave y fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
520 x 395 x 20 mm
520 mm
395 mm
0,8 in
Esterilizable en autoclave
20 mm
metálica
20,5 in
15,5 in