Learn More
Buerkle™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable
Los instrumentos, las herramientas de laboratorio o los muestreadores se pueden colocar y transportar en esta bandeja de acero inoxidable resistente.
23.55€ - 56.90€
Especificaciones
Altura (métrico) 20 mm
Material metálica
Altura (imperial) 0,8 in
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
17565935
Ver documentos
Buerkle™
4208-0001
280 x 180 x 20 mm
23.55€
cada uno
En stock
Añadir a la cesta
17534286
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
4208-0002
330 x 230 x 20 mm
27.50€
cada uno
En stock
Añadir a la cesta
17544286
Ver documentos
Buerkle™
4208-0003
460 x 300 x 20 mm
44.35€
cada uno
En stock
Añadir a la cesta
17554286
Ver documentos
Buerkle™
4208-0004
520 x 395 x 20 mm
56.90€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Prepare, coloque y transporte instrumentos y muestras con la bandeja de instrumentos Buerkle™.
  • Acero inoxidable V2A
  • Higiénica y robusta
  • Superficie suave y fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
20 mm
metálica
0,8 in
Esterilizable en autoclave