Learn More
Buerkle™ Tapones estándar, caucho de silicona
Silicone rubber bungs are transparent, chemically-biologically neutral, food-safe according to BfR Recommendation XV and FDA § 177.2600.
Marca:  Buerkle™ 9764-2834
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16253172
  • 7.45€ / cada uno
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Resistente a temperaturas de -60 °C a +200 °C, poco tiempo a +230 °C
  • Esterilizable
  • No tóxico
Especificaciones
Especificaciones
Adecuado para productos alimenticios
De -60 °C a +200 °C
Blanco translúcido
35 mm
30 mm
Esterilizable en autoclave
29 mm