Learn More
Buerkle™ Tapones estándar, caucho de silicona
Silicone rubber bungs are transparent, chemically-biologically neutral, food-safe according to BfR Recommendation XV and FDA § 177.2600.
0.60€ - 7.45€
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
30286536
|
Buerkle™
9764-0913 |
8 mm | 12 mm |
0.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10588411
|
Buerkle™
9764-0610 |
5 mm | 9 mm |
3.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17200654
|
Buerkle™
9764-1115 |
10,55 mm | 14,5 mm |
0.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16253172
|
Buerkle™
9764-2834 |
29 mm | 35 mm |
7.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10574134
|
Buerkle™
9764-2227 |
21 mm | 27 mm |
3.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17210654
|
Buerkle™
9764-1418 |
14 mm | 18 mm |
1.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17220654
|
Buerkle™
9764-1621 |
17 mm | 22 mm |
2.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17230654
|
Buerkle™
9764-1924 |
18 mm | 24 mm |
2.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17240654
|
Buerkle™
9764-2531 |
26 mm | 32 mm |
5.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Resistente a temperaturas de -60 °C a +200 °C, poco tiempo a +230 °C
- Esterilizable
- No tóxico