Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para congelador vertical, altura de caja de 130 mm
La gradilla estándar cabe en cualquier congelador vertical y puede usarse con todas las cajas de crioconservación estándar.
Marca: Tenak™ TE23336
116.38 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
2 x 5 | |
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
130 mm (caja) |
Cajas (10) | |
10 | |
683 x 140 x 268 mm |