Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para congelador vertical, altura de caja de 130 mm
La gradilla estándar cabe en cualquier congelador vertical y puede usarse con todas las cajas de crioconservación estándar.
104.00€ - 134.00€
Especificaciones
Admite Cajas (12)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Altura (métrico) 130 mm (caja)
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12419530
Ver documentos
Tenak™
TE23334
Cajas (12)
120.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Añadir a la cesta
12439530
Ver documentos
Tenak™
TE23336
Cajas (10)
119.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Añadir a la cesta
12459520
Ver documentos
Tenak™
TE23328
Cajas (6)
104.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Añadir a la cesta
12459530
Ver documentos
Tenak™
TE23338
Cajas (15)
134.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-12-2025
Añadir a la cesta
12479520
Ver documentos
Tenak™
TE23330
Cajas (8)
116.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
12499520
Ver documentos
Tenak™
TE23332
Cajas (9)
112.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-12-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Cajas (12)
Acero inoxidable
Congeladores verticales
130 mm (caja)