Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para congelador vertical, altura de caja de 130 mm
La gradilla estándar cabe en cualquier congelador vertical y puede usarse con todas las cajas de crioconservación estándar.
Marca:  Tenak™ TE23338
129.24 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12459530
  • 134.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-12-2025
Descripción
  • Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
3 x 5
Acero inoxidable
Congeladores verticales
130 mm (caja)
Cajas (15)
15
683 x 140 x 401 mm