Learn More
Nitritex™ Bata de laboratorio desechable estéril BioClean-D™
Un solo uso que ofrece una comodidad y protección excelentes. El revestimiento de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ cuenta con fijaciones de tachuelas, un orificio de ventilación trasero y tres bolsillos. Esterilizadas mediante irradiación gamma.
391.00€
Especificaciones
Material | Tejido CleanTough™ |
---|---|
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Recto |
Esterilidad | Estéril |
N.º de bolsillos | 3 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15218298
|
Nitritex™
S-BDLC-S |
Pequeño | Entre 838,2 y 914,4 mm |
391.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15258298
|
Nitritex™
S-BDLC-2XL |
2XL | Entre 1143 y 1219,2 mm |
391.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15238298
|
Nitritex™
S-BDLC-L |
Grande | Entre 914,4 y 990,6 mm |
391.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15228298
|
Nitritex™
S-BDLC-M |
Medio | Entre 838,2 y 914,4 mm |
391.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15248298
|
Nitritex™
S-BDLC-XL |
XL | Entre 1066,8 y 1143 mm |
391.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Un solo uso que ofrece una comodidad y protección excelentes.El revestimiento de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ cuenta con fijaciones de tachuelas, un orificio de ventilación trasero y tres bolsillos.Esterilizadas mediante irradiación gamma.
- Cierres a presión, puño abierto y ventilación posterior, y tres bolsillos
- Comodidad y protección excepcionales
- Prenda desechable de un solo uso
- Investigación, diseño y construcción realizados de manera minuciosa
- Compatible para su uso en salas limpias de ISO Clase 4
- Baja formación de pelusas y resistente
- La tinta resistente al alcohol isopropílico garantiza que las bolsas se puedan limpiar con líquidos de limpieza o esterilización sin temor de contaminación cruzada de las tintas de impresión
Especificaciones
Tejido CleanTough™ | |
Recto | |
3 | |
Una prenda por bolsa de PE internamente sellada; una bolsa interior por bolsa de PE externamente sellada; 30 bolsas exteriores por caja forrada (30 unidades) |
Blanco | |
Estéril | |
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |