Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene.
Marca: Thermo Scientific™ 30932
Descripción
Evite los peligros del vidrio con esta alternativa segura y práctica. Los tubos de base redonda de plástico de Thermo Scientific™ Sterilin™ están fabricados con poliestireno virgen.
- Adecuado para muestras de entre 0,6 y 11 ml
- No se suministran estériles
Especificaciones
Tubos de plástico de base redonda | |
16 mm | |
Sterilin™ | |
11,0 mL |
Poliestireno | |
1500 | |
No estéril | |
Tubo base |